Stampa…
Formaldeide dietilacetale 99% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
296450050 296455000
ACRO296450050EA 22.7 EUR
ACRO296450050 ACRO296455000
Formaldeide dietilacetale 99% stabilizzato, puro
Formaldeide dietilacetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 88 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66,5 °C
Densità: 0,831 g/cm³
Flash Pt: –5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009246
CAS Number: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm