Stampa…
Acetone-dimetil acetale per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000 8.02936.9170
8.02936.0100EA 44 EUR
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000 8.02936.9170
Acetone-dimetil acetale per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetone-dimetil acetale
Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche e le indicazioni di pericolo vedere www.vwr.com o i cataloghi VWR dei prodotti chimici
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008479
CAS Number: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)