Acetone-dimetil acetale ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMP
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Formula:
C₅H₁₂O₂ Peso molecolare: 104.15 g/mol Punto di ebollizione: 79…81 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 0.848 Flash Pt: –11 °C (–12 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008479 CAS Number: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3 II |