Stampa…
Acetone-dimetil acetale 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DMP
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 106 EUR
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
Acetone-dimetil acetale 98+%
Acetone-dimetil acetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104.15 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0.84 g/cm³
Flash Pt: –5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008479
CAS Number: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %