Stampa…
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 4-7 ppm
23809.294EA 60.6 EUR
23809.294 23809.328 23809.363 23809.465
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %