Stampa…
Etere etilico stabilizzato, TECHNICAL, rectified
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: 4-10 ppm stabilizzato con BHT/Ionolo
23807.366EA 115 EUR
23807.366 23807.468 23807.550
Etere etilico stabilizzato, TECHNICAL, rectified
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 35
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identificazione Conforme