Stampa…
Etere etilico stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 7 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00923.1000 1.00923.6025
1.00923.1000EA 38 EUR
1.00923.1000 1.00923.6025
Etere etilico stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM