Stampa…
Etere etilico ≥99.0% stabilizzato, ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con etanolo
Packaged under inert gas.
9259-03EA 487.73 EUR
9259-03
Etere etilico ≥99.0% stabilizzato, ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=a6912da60a1db151c8c75575b0e5b86480bfd130&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.0 %
Diethyl Ether Interferences - Suitability for U.S. EPA Method 8151A Passes Test
Color (APHA) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD