Etere etilico, anidro ≥99% stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Purity: 99% min
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Punto di ebollizione: 34,6 °C Punto di fusione: –116 °C Densità: 0,713 Flash Pt: –45 °C (–49 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS Number: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 14,3806 |