Stampa…
Etere etilico 99+% stabilizzato per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con etanolo
410050010 410055000
ACRO410050010EA 79.2 EUR
ACRO410050010 ACRO410055000
Etere etilico 99+% stabilizzato per spettroscopia
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Punto di ebollizione: 34,6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0,714 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)