Stampa…
Etere etilico, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
364331000 364335000 364330010 364330025
364331000.EA 29.2 EUR
364331000. 364335000. 364330010. 364330025.
Etere etilico, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 34.6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0.714 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance clear colorless liquid
GC ≥99.4%
Water ≤0.005% (Coulometric)
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)