Nitrometano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20894.9050
8.20894.5000
8.20894.9200
8.20894.9050EA
0
EUR
8.20894.9050
8.20894.5000
8.20894.9200
Nitrometano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nitrometano
Formula:
CH₃NO₂ Punto di ebollizione: 101,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –29 °C Densità: 1,138 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007400 CAS Number: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 UN: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 13,06644 |
Solubility | 105 g/l (20 °C) |
Melting Point | -29 °C |
Molar Mass | 61.04 g/mol |
Boiling Point | 101.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 36.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 35.6 °C |
Refractive Index | 1.38056 (22 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 7.3 - 63.0 %(V) |
Density | 1.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 418 °C |
Saturation concentration | 90 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |