Nitrometano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
Formula:
CH₃NO₂ Peso molecolare: 61,04 g/mol Punto di ebollizione: 101 °C Punto di fusione: –29 °C Densità: 1,130 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007400 CAS Number: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 UN: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 14,6611 |