Stampa…
Nitrometano 96% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
424015000 424010010 424010025
ACRO424015000EA 84 EUR
ACRO424015000 ACRO424010010 ACRO424010025
Nitrometano 96% ACS
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 101,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA