Stampa…
Nitrometano 96% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
167860025 167865000
ACRO167860025EA 279 EUR
ACRO167860025 ACRO167865000
Nitrometano 96% per spettroscopia
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 101,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA