Stampa…
Nitrometano 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
148510010 148510025 148510100
ACRO148510010EA 145 EUR
ACRO148510010 ACRO148510025 ACRO148510100
Nitrometano 99%, puro
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA