Stampa…
1-Ethylpropylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
L02250.14 L02250.22 L02250.06
L02250.14EA 94.8 EUR
L02250.14 L02250.22 L02250.06
1-Ethylpropylamine 98%
1-Ethylpropylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C
Densità: 0,748
Flash Pt: 2 °C (35 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008096
CAS Number: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 1106
ADR: 3,II