Isopropilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminopropano
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃H₉N Punto di ebollizione: 32,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –101 °C Densità: 0,69 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008082 CAS Number: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 UN: 1221 ADR: 3 (8),I Merck Index: 13,05229 |
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | -101 °C |
Molar Mass | 59.11 g/mol |
Boiling Point | 31 - 33 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 632 hPa (20 °C) |
Flash Point | -37 °C |
Refractive Index | 1.3746 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2 - 10.4 %(V) |
Density | 0.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (700 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 330 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |