Isopropilamina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminopropano
Purity: 99+%
CAS No.: 75-31-0
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.691
Refractive Index: 1.3750
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -101°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605259
Merck Reference: 14,5209
UN No.: 1221
MDL No.: MFCD00008082
Formula:
C₃H₉N Peso molecolare: 59,11 g/mol Punto di ebollizione: 33…34 °C Punto di fusione: –101 °C Densità: 0,691 Flash Pt: –32 °C (–25 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008082 CAS Number: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 UN: 1221 ADR: 3,I Merck Index: 14,5209 |