Pentylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
Purity: 98%
CAS No.: 110-58-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -55°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 505953
Merck Reference: 14,598
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008236
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂ Peso molecolare: 87,16 g/mol Punto di ebollizione: 103…105 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,751 Flash Pt: –1 °C (30 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008236 CAS Number: 110-58-7 EINECS: 203-780-2 UN: 1106 ADR: 3,II Merck Index: 14,598 |