Stampa…
Octylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 51.5 EUR
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Octylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Octylamine
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008247
CAS Number: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Visualizza i codici
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C