Octadecylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 50…52 °C Densità: 0,8618 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008159 CAS Number: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 50 - 52 °C |
Molar Mass | 269.51 g/mol |
Boiling Point | 349 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 110 °C |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |