Stampa…
Octadecylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L15458.14 L15458.22
L15458.14EA 58.9 EUR
L15458.14 L15458.22
Octadecylamine 97%
Octadecylamine
Purity: 97% CAS No.: 124-30-1 Molecular Formula: C18H39N Formula Weight: 269.52 Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 53-55° Boiling Point: 180-183°/5mm Beilstein Reference: 636111 MDL No.: MFCD00008159
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 180…183 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 53…55 °C
Densità: 0,862
Flash Pt: 148 °C (298 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008159
CAS Number: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III