Stampa…
Octadecylamine 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 99.3 EUR
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecylamine 90% tech.
Octadecylamine
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 232 °C (32 mmHg)
Punto di fusione: 50…60 °C
Densità: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008159
CAS Number: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)