Hexylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04326.0100
8.04326.0500
8.04326.9022
8.04326.0100EA
40.7
EUR
8.04326.0100
8.04326.0500
8.04326.9022
Hexylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Hexylamine
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂ Punto di ebollizione: 131 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –19 °C Densità: 0,766 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008240 CAS Number: 111-26-2 EINECS: 203-851-8 UN: 2734 ADR: 8 (3),I |
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | -19 °C |
Molar Mass | 101.19 g/mol |
Boiling Point | 130 - 132 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.418 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 9.3 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.6 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 270 °C |
Viscosity kinematic | 1.07 mm2/s (23 °C) |
Synonyms | 1-Aminohexane |