Stampa…
Hexylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 23.8 EUR
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Hexylamine 99%
Hexylamine
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 131 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008240
CAS Number: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %