Stampa…
Heptylamine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
155460250 155461000 155465000
ACRO155460250EA 30.7 EUR
ACRO155460250 ACRO155461000 ACRO155465000
Heptylamine 99+%
Heptylamine
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 153…156 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 0,774 g/cm³
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008244
CAS Number: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %