Stampa…
Dodecilammina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
A15515.22EA 26.8 EUR
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
Dodecilammina 97%
Dodecilammina
Purity: 97+% CAS No.: 124-22-1 Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2 Formula Weight: 185.36 Flash Point: 115°(239°F) Melting Point: 27-31° Boiling Point: 64-66°/0.05mm Beilstein Reference: 1633576 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008154
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso molecolare: 185,35 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Punto di fusione: 27…31 °C
Densità: 0,802
Flash Pt: 115 °C (239 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008154
CAS Number: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II