Stampa…
Dodecilammina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
117660010 117661000 117665000
ACRO117660010EA 128 EUR
ACRO117660010 ACRO117661000 ACRO117665000
Dodecilammina 98%
Dodecilammina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008154
CAS Number: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
GC ≥97.5 % (Alkyl chain distribution C12)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Amine number, total 297 to 304 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g