Butilammina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
107800010
107800025
107800100
107802500
ACRO107800010EA
69
EUR
ACRO107800010
ACRO107800025
ACRO107800100
ACRO107802500
Butilammina 99+%
Butilammina
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂ Punto di ebollizione: 78 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –49 °C Densità: 0,74 g/cm³ Flash Pt: –7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011690 CAS Number: 109-73-9 EINECS: 203-699-2 UN: 1125 ADR: 3,II Merck Index: 12,01578 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |