Stampa…
Isocianato di etile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 38 EUR
B25180.06 B25180.14
Isocianato di etile ≥98%
Isocianato di etile
Formula: C₃H₅NO
Punto di ebollizione: 60 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –50 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I