Stampa…
Pentyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314320050 314320010
ACRO314320050EA 107 EUR
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentyl isocyanate 98%
Pentyl isocyanate
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di ebollizione: 136…137 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144846
CAS Number: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %