Stampa…

Octyl isocyanate 99%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: 1-Octyl isocyanate

416460100 416460050
ACRO416460100EA 131 EUR
ACRO416460100 ACRO416460050
Octyl isocyanate 99%
Octyl isocyanate
Formula: C₉H₁₇NO
Peso molecolare: 155,24 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C (1013 hPa)
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013887
CAS Number: 3158-26-7
EINECS: 221-598-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear to hazy colorless to white to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR