Stampa…
Hexyl isocyanate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 158 EUR
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Hexyl isocyanate 99%
Hexyl isocyanate
Formula: C₇H₁₃NO
Punto di ebollizione: 44 °C (1013 hPa)
Densità: 0,873 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037047
CAS Number: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 2478
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %