Butyl isocyanate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 19 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002046 CAS Number: 111-36-4 EINECS: 203-862-8 UN: 2485 ADR: 6.1 (3),I Merck Index: 13,01574 |