Trioctylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tri-n-octylamine
Purity: 95%
CAS No.: 1116-76-3
Molecular Formula: C24H51N
Formula Weight: 353.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4485
Odour: Amine-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 164-168°/0.7mm
Beilstein Reference: 1210618
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009560
Formula:
C₂₄H₅₁N Peso molecolare: 353.68 g/mol Punto di ebollizione: 164…168 °C (0.7 mmHg) Punto di fusione: –39 °C Densità: 0.810 Flash Pt: 158 °C (316 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009560 CAS Number: 1116-76-3 EINECS: 214-242-1 UN: 3082 ADR: 9 III |