Tridodecylamine (hydrogen ionophore I) 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
421620250
421621000
ACRO421620250EA
67.8
EUR
ACRO421620250
ACRO421621000
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I) 90%
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I)
Formula:
C₃₆H₇₅N Punto di ebollizione: 450 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 16 °C Densità: 0,82 g/cm³ Flash Pt: 216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008971 CAS Number: 102-87-4 EINECS: 203-063-4 ADR: 9,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥88 % |