Stampa…
Tributilammina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
A14868.0DEA 362 EUR
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
Tributilammina 98%
Tributilammina
Purity: 98% CAS No.: 102-82-9 Molecular Formula: C12H27N Formula Weight: 185.36 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Amine-like pH: 10.6 Melting Point: -70° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 1698872 Merck Reference: 14,9618 UN No.: 2542 MDL No.: MFCD00009431
Formula: C₁₂H₂₇N
Punto di ebollizione: 216 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,778
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009431
CAS Number: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9618