Tributilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
139320010
139321000
139320025
139320100
139322500
ACRO139320010EA
102
EUR
ACRO139320010
ACRO139321000
ACRO139320025
ACRO139320100
ACRO139322500
Tributilammina 99%
Tributilammina
Formula:
C₁₂H₂₇N Punto di ebollizione: 215 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,778 g/cm³ Flash Pt: 75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009431 CAS Number: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,09691 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |