Stampa…
Trietilammina 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
28757.184EA 67.9 EUR
28757.184 28757.230
Trietilammina 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Peso molecolare: 101.19 g/mol
Punto di ebollizione: 90
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Indice di rifrazione (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %