Stampa…
Trietilammina zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
MQ200
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040 8.08352.9035 8.08352.9150
8.08352.0100EA 26.9 EUR
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040 8.08352.9035 8.08352.9150
Trietilammina zS, Sigma-Aldrich®
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Peso molecolare: 101.19 g/mol
Punto di ebollizione: 90
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Explosion Limit 1.2 - 9.3 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid