Trietilammina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Diethylamino)ethane, TEA
Purity: 99+%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.726
Refractive Index: 1.4005
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formula:
(C₂H₅)₃N Peso molecolare: 101,19 g/mol Punto di ebollizione: 89…90 °C Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,726 Flash Pt: –11 °C (–12 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009051 CAS Number: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 14,9666 |