Trietilammina 99.7%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Diethylamino)ethane, TEA
Formula:
(C₂H₅)₃N Punto di ebollizione: 90 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,728 g/cm³ Flash Pt: –11 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009051 CAS Number: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 13,09740 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % (K.F.) |
GC | ≥99.6 % |
Color scale | ≤15 APHA |