Stampa…
Trietilammina 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
157910010 157910025 157910050 157911000 157910100
ACRO157910010EA 41.5 EUR
ACRO157910010 ACRO157910025 ACRO157910050 ACRO157911000 ACRO157910100
Trietilammina 99%, puro
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,728 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=bed5d56247afa2868328052feb09883049837b93&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA