Stampa…
Iodometano stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Metile ioduro
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000 8.06064.9050
8.06064.0050EA 0 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000 8.06064.9050
Iodometano stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Iodometano
Formula: CH₃I
Punto di ebollizione: 42,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001073
CAS Number: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161