Stampa…
Etile ioduro stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9025 8.00896.9050 8.00896.9060 8.00896.9100
8.00896.0100EA 182 EUR
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9025 8.00896.9050 8.00896.9060 8.00896.9100
Etile ioduro stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Etile ioduro
Formula: C₂H₅I
Peso molecolare: 155,97 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001091
CAS Number: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03846
Visualizza i codici
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)