Stampa…
Etile ioduro 98% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with silver
332121000 332125000 332120025
ACRO332121000EA 62.2 EUR
ACRO332121000 ACRO332125000 ACRO332120025
Etile ioduro 98% stabilizzato, puro
Etile ioduro
Formula: C₂H₅I
Peso molecolare: 155.97 g/mol
Punto di ebollizione: 69…73 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1.95 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001091
CAS Number: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
Merck Index: 13,03846
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer silver