Metilene ioduro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18153.0025
8.18153.0050
8.18153.1000
8.18153.0025EA
87.8
EUR
8.18153.0025
8.18153.0050
8.18153.1000
Metilene ioduro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metilene ioduro
Formula:
CH₂I₂ Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 6 °C Densità: 3,32537 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001079 CAS Number: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06143 |
|
Solubility | 0.8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 6 °C |
Molar Mass | 267.84 g/mol |
Boiling Point | 181 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Density | 3.3 g/cm3 (20 °C) |