Stampa…
2-Iodopropano 98+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164961000 164965000
ACRO164961000EA 61.6 EUR
ACRO164961000 ACRO164965000
2-Iodopropano 98+% stabilizzato
2-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 1,7 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001071
CAS Number: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer copper
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)