Stampa…
1-Iodoheptane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 35 EUR
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilizzato
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Formula: C₇H₁₅I
Punto di ebollizione: 203…205 °C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 1,379
Flash Pt: 78 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001104
CAS Number: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8